Learn More
Abnova™ Human ZNF76 Partial ORF (NP_003418.2, 471 a.a. - 570 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00007629-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16117785
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: IPSPDADLATSGTHTVTMVSADGTQTQPVTIITSGAVVAEDSSVASLRHQQVALLATANGTHIAVQLEEQQTLEEAINVATAAMQQGAVTLETTVSESGC
Especificaciones
Especificaciones
NP_003418.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
IPSPDADLATSGTHTVTMVSADGTQTQPVTIITSGAVVAEDSSVASLRHQQVALLATANGTHIAVQLEEQQTLEEAINVATAAMQQGAVTLETTVSESGC
RUO
ZNF76
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7629
ZNF76 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
D6S229E/ZNF523/Zfp523
ZNF76
Recombinant
wheat germ expression system