missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ZNF76 Partial ORF (NP_003418.2, 471 a.a. - 570 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_003418.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 7629
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16117785
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007629-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16107785
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007629-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Sequence: IPSPDADLATSGTHTVTMVSADGTQTQPVTIITSGAVVAEDSSVASLRHQQVALLATANGTHIAVQLEEQQTLEEAINVATAAMQQGAVTLETTVSESGC
Especificaciones

Especificaciones

NP_003418.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
D6S229E/ZNF523/Zfp523
ZNF76
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7629
ZNF76 (Human) Recombinant Protein (Q01)
IPSPDADLATSGTHTVTMVSADGTQTQPVTIITSGAVVAEDSSVASLRHQQVALLATANGTHIAVQLEEQQTLEEAINVATAAMQQGAVTLETTVSESGC
RUO
ZNF76
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications