Learn More
Abnova™ Human ZNF281 Partial ORF (NP_036614, 787 a.a. - 893 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00023528-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16177402
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: KLTSQKEQKNLESSTGFQIPSQELASQIDPQKDIEPRTTYQIENFAQAFGSQFKSGSRVPMTFITNSNGEVDHRVRTSVSDFSGYTNMMSDVSEPCSTRVKTPTSQS
Especificaciones
Especificaciones
NP_036614
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.51kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
KLTSQKEQKNLESSTGFQIPSQELASQIDPQKDIEPRTTYQIENFAQAFGSQFKSGSRVPMTFITNSNGEVDHRVRTSVSDFSGYTNMMSDVSEPCSTRVKTPTSQS
RUO
ZNF281
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
23528
ZNF281 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ12859/FLJ14378/ZBP-99/ZNP-99
ZNF281
Recombinant
wheat germ expression system