Learn More
Abnova™ Human ZNF281 Partial ORF (NP_036614, 787 a.a. - 893 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_036614 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 23528 |
Peso molecular | 37.51kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16177402
|
Abnova™
H00023528-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16167402
|
Abnova™
H00023528-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Sequence: KLTSQKEQKNLESSTGFQIPSQELASQIDPQKDIEPRTTYQIENFAQAFGSQFKSGSRVPMTFITNSNGEVDHRVRTSVSDFSGYTNMMSDVSEPCSTRVKTPTSQSEspecificaciones
NP_036614 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.51kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ12859/FLJ14378/ZBP-99/ZNP-99 | |
ZNF281 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
23528 | |
ZNF281 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KLTSQKEQKNLESSTGFQIPSQELASQIDPQKDIEPRTTYQIENFAQAFGSQFKSGSRVPMTFITNSNGEVDHRVRTSVSDFSGYTNMMSDVSEPCSTRVKTPTSQS | |
RUO | |
ZNF281 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |