Learn More
Novus Biologicals™ Human V1a Vasopressin R/AVPR1A ELISA Kit (Colorimetric)
Kit (Colorimetric)
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-69900
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
62.50 to 4000 pg/mL | |
ELISA Kit (Colorimetric) | |
This kit recognizes Human AVPR1A in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human AVPR1A and analogues was observed. | |
552 | |
1 Kit | |
Storage of components varies. See protocol for specific instructions. | |
Humano |
37.50 pg/mL | |
Serum, Plasma, Biological Fluids | |
ELISA | |
AVPR1A | |
GPCR | |
Antidiuretic hormone receptor 1 A, arginine vasopressin receptor 1 A, AVPR V1a, AVPR1, SCCL vasopressin subtype 1 A receptor, V1a vasopressin receptor, V1aR, V1-vascular vasopressin receptor AVPR1A, Vascular/hepatic-type arginine vasopressin receptor, vasopressin V1a receptor |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ Human V1a Vasopressin R/AVPR1A ELISA Kit (Colorimetric) > 1 Kit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido