Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para MMP-3 total humana
KE00160 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA MMP3 total se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas del MMP3 total endógeno.
Marca: Proteintech™ KE00160-96T
Descripción
- La MMP-3 (matriz metalopeptidasa 3), también llamada estromelisin 1 o STR1, es un miembro de la familia de las metaloproteinasas de matriz (MMP).
- La familia de enzimas MMP se compone de proteasas de remodelación de matriz extracelular de importancia crítica cuya actividad ha estado implicada en la embriogénesis normal y la remodelación tisular y en muchas enfermedades como artritis, cáncer, periodontitis, glomerulonefritis, encefalomielitis, aterosclerosis y ulceración tisular.
- Estas proteasas han llegado a representar importantes objetivos terapéuticos y de diagnóstico para el tratamiento y la detección de cánceres humanos. La MMP-3 se secreta de las células como una proenzima. Se ha demostrado que la proenzima estimula la activación del plasminógeno.
- La MMP-3 activa es capaz de escindir los tipos III, IV, IX y X de colágeno, agrecano, fibronectina, laminina, IGFBP-3, serpinas, e IL-1β.
- El ensayo reconoce la MMP3 total humana. Un anticuerpo específico para la MMP3 total se ha revestido previamente en micropocillos. La proteína MMP3 total en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación.
- Tras un lavado extenso, se añade otro anticuerpo específico para el MMP3 total para detectar la proteína MMP3 total capturada.
- Para el desarrollo de la señal, se añade estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB).
- La solución que contiene ácido sulfúrico se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
Especificaciones
BC069676 | |
18,4 pg/mL | |
ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble | |
plasma, Suero | |
Humano | |
Humano | |
<10% | |
Hielo azul | |
4,5 h |
De 31,25 a 2000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit de ELISA con revestimiento | |
DAB | |
4314 | |
Sólido | |
<10% | |
De -20 °C a +4 °C | |
P08254 |
Seguridad y manipulación
- 96TEST Human Total MMP-3 ELISA Kit
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine