Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA sin recubrimiento para TNF alfa de humano con placas
ELISA
Especificaciones
Número de acceso | P01375 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 4-500 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 4 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Alertas:
Contiene azida
Descripción
El kit de ELISA sin recubrimiento para factor alfa de necrosis tumoral (TNFα) de humano contiene reactivos, placas y pares de anticuerpos previamente emparejados para realizar enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) para detectar y cuantificar los niveles de proteína de TNF-α de humano. El tampón de lavado y la solución de parada son necesarios para completar la reacción ELISA y se venden por separado. Principio del método Los ELISA están diseñados para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Un anticuerpo específico del objetivo se recubre en el fondo de los pocillos de una microplaca, que es un proceso nocturno. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (de captura). El sándwich se forma mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal mensurable. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original.
TNF alpha is a multifunctional proinflammatory cytokine that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) superfamily. This cytokine is mainly secreted by macrophage and bind to its receptors, TNFRSF1A/TNFR1 and TNFRSF1B/TNFBR. TNF alpha is involved in the regulation of immune cells, cell proliferation, differentiation, apoptosis, lipid metabolism, and coagulation. TNF alpha exists as a multimer of two, three, or five noncovalently linked units, but shows a single 17 kDa band following SDS-PAGE under non-reducing conditions. Knockout studies in mice also suggested the neuroprotective function of TNF alpha, and has been observed to causes tumor necrosis when injected into tumor-bearing mice. Other functions of TNF-alpha include its role in the immune response to bacterial, viral, parasitic and certain fungal infections, as well as its role in the necrosis of specific tumors. TNF alpha causes cytolysis or cytostasis of certain transformed cells, being synergistic with interferon-gamma in its cytotoxicity. This cytokine has been implicated in a variety of diseases, including autoimmune diseases, insulin resistance, and cancer.Especificaciones
P01375 | |
4 pg/mL | |
ELISA | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
GDCF-2,HC11,HSMCR30,MCAF,MCP-1,MCP1,SCYA2,SMC-CF | |
HRP | |
Plasma, 100 μl; suero, 100 μl; sobrenadante, 100 μl | |
Factor de necrosis tumoral alfa, tnf-a, tnf-alfa | |
1 h 45 min |
4-500 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
ELISA | |
7124 | |
Anticuerpo de captura: Anticuerpo pretitulado; purificado, Anticuerpo de detección: Anticuerpo pretitulado; conjugado con biotina, Estándar: Citocina recombinante para generar la curva estándar y calibrar las muestras, Polvo de tampón de recubrimiento ELISA/ELISPOT: Este kit de ELISA sin recubrimiento con placas puede contener polvo de tampón de recubrimiento ELISA/ELISPOT (reconstituir a 1 l con dH20 y filtrar (0,22 µM)) o tampón de recubrimiento PBS de ELISA 10X (diluir una parte de tampón 10X en nueve partes de dH20)., Diluyente de ensayo: Concentración 5X, Enzima de detección: Concentrado de estreptavidina-HRP pretitulado (100X), Solución de sustrato: Solución de sustrato de tetrametilbencidina (TMB), Certificado de análisis: Instrucciones específicas del lote para la dilución de anticuerpos y estándares, Placa de 96 pocillos: Corning Costar 9018 (incluido con el producto n.º que termina en sufijos -22; -44; -76; -86), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86) | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
24 h 30 min |
Para uso exclusivo en investigación