missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para Siglec-7 humana
La Siglec-7 humana cuantifica la Siglec-7 humana en suero, plasma y sobrenadante.
Marca: Invitrogen™ EH425RBX10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La Siglec-7 humana cuantifica la Siglec-7 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la Siglec-7 humana natural y recombinante.
Molécula de adhesión putativa que media la unión dependiente de ácido siálico a las células. Se une preferentemente al ácido siálico ligado al alfa-2,3 y al alfa-2,6. También se une a los disialogangliósidos (globósido disialogalactosil, lactotetraosilceramida disialilo y lactotetraosilceramida GalNAc disialilo). El sitio de reconocimiento del ácido siálico puede estar enmascarado por las interacciones cis con ácidos siálicos en la misma superficie celular. En la respuesta inmunitaria, puede actuar como un receptor inhibitorio sobre la fosforilación de tirosina inducida por ligando mediante el reclutamiento de fosfatasa(s) citoplasmática(s) a través de su(s) dominio(s) SH2 que bloquean la transducción de señales mediante la desfosforilación de moléculas de señalización. Median la inhibición de la citotoxicidad de las células asesinas naturales. Puede desempeñar un papel en la hemopoyesis. Inhibe la diferenciación de los precursores de células CD34+ hacia el linaje celular mielomonocítico y la proliferación de células mieloides leucémicas (in vitro).
Especificaciones
Molécula de receptor inhibitorio de adhesión 1; molécula de receptor inhibitorio de adhesión 1, siglec-7; AIRM1; AIRM-1; CD328; CDw328; D-siglec; p75; p75/ AIRM-1; p75/AIRM1; QA79; proteína de membrana QA79; lectina similar a Ig de unión al ácido siálico 7; lectina similar a Ig de unión al ácido siálico 7; lectina similar a inmunoglobulina de unión al ácido siálico 7; lectina similar a Ig de unión al ácido siálico 7; Siglec; SIGLEC19P; SIGLEC7; SIGLEC-7; SIGLECP2 | |
0,1 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
SIGLEC7 | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,1 a 25 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9Y286 | |
< 12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
10 × 96 pruebas | |
Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl | |
SIGLEC7 | |
4 h 45 min |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ Kit ELISA para Siglec-7 humana > 10 x 96 pruebas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido