missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Siglec-16 Alexa Fluor™ 405-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB68192V-100UG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Siglec-16 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-16 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Siglec-16 | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 405 | |
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
Siglec16, Siglec-P16, SIGLECP16 | |
Human Siglec-16 peptide, Accession # A6NMB1 | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry | |
706030 | |
Flow Cytometry 0.25-1 ug/106 cells | |
A6NMB1 | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
400709 | |
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied. | |
IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Human Siglec-16 Alexa Fluor™ 405-conjugated Antibody, R&D Systems™ > 100 μg; Alexa Fluor 405
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido