Learn More
Abnova™ Human SESTD1 Full-length ORF (AAH47578.1, 1 a.a. - 696 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Código de producto. 16196583
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16196583
Marca: Abnova™ H00091404P01.10ug
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MEASVILPILKKKLAFLSGGKDRRSGLILTIPLCLEQTNMDELSVTLDFLLSIPSEKCKARGFTVIVDGRKSQWNVVKTVVVMLQNVVPAEVSLVCVVKPDEFWDKKVTHFCFWKEKDRLGFEVILVSANKLTRYIEPCQLTEDFGGSLTYDHMDWLNKRLVFEKFTKESTSLLDELALINNGSDKGNQQEKERSVDLNFLPSVDPETVLQTGHELLSELQQRRFNGSDGGVSWSPMDDELLAQPQVMKLLDSLREQYTRYQEVCRQRSKRTQLEEIQQKVMQVVNWLEGPGSEQLRAQWGIGDSIRASQALQQKHEEIESQHSEWFAVYVELNQQIAALLNAGDEEDLVELKSLQQQLSDVCYRQASQLEFRQNLLQAALEFHGVAQDLSQQLDGLLGMLCVDVAPADGASIQQTLKLLEEKLKSVDVGLQGLREKGQGLLDQISNQASWAYGKDVTIENKENVDHIQGVMEDMQLRKQRCEDMVDVRRLKMLQMVQLFKCEEDAAQAVEWLSELLDALLKTHIRLGDDAQETKVLLEKHRKFVDVAQSTYDYGRQLLQATVVLCQSLRCTSRSSGDTLPRLNRVWKQFTIASEERVHRLEMAIAFHSNAEKILQDCPEEPEAINDEEQFDEIEAVGKSLLDRLTVPVVYPDGTEQYFGSPSDMASTAENIRDRMKLVNLKRQQLRHPEMVTTES
Especificaciones
Número de acceso AAH47578.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 91404
Peso molecular 105.7kDa
Nombre SESTD1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Inmunógeno MEASVILPILKKKLAFLSGGKDRRSGLILTIPLCLEQTNMDELSVTLDFLLSIPSEKCKARGFTVIVDGRKSQWNVVKTVVVMLQNVVPAEVSLVCVVKPDEFWDKKVTHFCFWKEKDRLGFEVILVSANKLTRYIEPCQLTEDFGGSLTYDHMDWLNKRLVFEKFTKESTSLLDELALINNGSDKGNQQEKERSVDLNFLPSVDPETVLQTGHELLSELQQRRFNGSDGGVSWSPMDDELLAQPQVMKLLDSLREQYTRYQEVCRQRSKRTQLEEIQQKVMQVVNWLEGPGSEQLRAQWGIGDSIRASQALQQKHEEIESQHSEWFAVYVELNQQIAALLNAGDEEDLVELKSLQQQLSDVCYRQASQLEFRQNLLQAALEFHGVAQDLSQQLDGLLGMLCVDVAPADGASIQQTLKLLEEKLKSVDVGLQGLREKGQGLLDQISNQASWAYGKDVTIENKENVDHIQGVMEDMQLRKQRCEDMVDVRRLKMLQMVQLFKCEEDAAQAVEWLSELLDALLKTHIRLGDDAQETKVLLEKHRKFVDVAQSTYDYGRQLLQATVVLCQSLRCTSRSSGDTLPRLNRVWKQFTIASEERVHRLEMAIAFHSNAEKILQDCPEEPEAINDEEQFDEIEAVGKSLLDRLTVPVVYPDGTEQYFGSPSDMASTAENIRDRMKLVNLKRQQLRHPEMVTTES
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen DKFZp434O0515/SOLO
Nombre común SESTD1
Símbolo de gen SESTD1
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system
Formulario Liquid
Título del producto
Abnova™ Human SESTD1 Full-length ORF (AAH47578.1, 1 a.a. - 696 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >