missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Separase (aa 961-1110) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30196259
100 μL, 100 microlitros
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30196259

Marca: Invitrogen™ RP109327

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (84%), Rat (84%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-139984 (PA5-139984. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Caspase-like protease, which plays a central role in the chromosome segregation by cleaving the SCC1/RAD21 subunit of the cohesin complex at the onset of anaphase. During most of the cell cycle, it is inactivated by different mechanisms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q14674
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 9700
Nombre Human Separase (aa 961-1110) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen AL024103; AU045071; Caspase-like protein ESPL1; Cerp; Cut1/ESP1 related protein; ESP1; ESPL1; extra spindle pole bodies 1 (S. cerevisiae); extra spindle pole bodies 1, separase; extra spindle pole bodies homolog 1; extra spindle pole bodies homolog 1 (S. cerevisiae); extra spindle pole bodies like 1, separase; extra spindle poles like 1; extra spindle poles-like 1 protein; FLJ46492; KIAA0165; PRCE; SEPA; separase; Separin; separin, cysteine protease; SSE
Nombre común Separase
Símbolo de gen ESPL1
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia TQKAAVETSFLDYGENLVQKWQVLSEVLSCSEKLVCHLGRLGSVSEAKAFCLEALKLTTKLQIPRQCALFLVLKGELELARNDIDLCQSDLQQVLFLLESCTEFGGVTQHLDSVKKVHLQKGKQQAQVPCPPQLPEEELFLRGPALELVA
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Invitrogen™ Human Separase (aa 961-1110) Control Fragment Recombinant Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado