missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de Semaforina 4C humana
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca: Invitrogen™ EH404RBX10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La SEMA4C (semaforina-4C), también conocida como SEMAF, es una proteína de membrana de tipo I de un solo paso de 833 aminoácidos que contiene un dominio Sema, un dominio PSI y un dominio de tipo C2 similar a Ig. Expresada en una variedad de tejidos, incluyendo pulmón, riñón y cerebro, SEMA4C interactúa con GIPC y NCDN y se cree que juega un papel en la formación de redes neuronales durante el desarrollo.
Especificaciones
Q9C0C4 | |
2 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
SEMA4C | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 2 a 200 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
54910 | |
< 12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos|Patrón|Concentrado de diluyente de ensayo|Anticuerpo de detección biotinilado|SAV-HRP|Tampón de lavado|Cromógeno|Solución de parada|Cubiertas de placa adhesiva, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
10 × 96 pruebas | |
Suero, 50 μl|Sobrenadante, 50 μl|Plasma, 50 μl | |
SEMA4C | |
4 h 45 min |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ Kit ELISA de Semaforina 4C humana > 10 x 96 pruebas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido