Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para Ig total humano de pico de SARS-CoV-2 (trímero)
El ELISA para Ig total humano de pico de SARS-CoV-2 (trímero) es un ensayo de serología que mide y cuantifica anticuerpos de inmunoglobulina (Ig) contra el pico de SARS-CoV-2 (trímero) en suero o plasma humanos.
Especificaciones
Número de acceso | Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; proteína de pico de SARS; SARS-CoV-2 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 62,5 a 4000 unidades/ml |
Sensibilidad del ensayo | < 62,5 U/ml |
Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
Tipo de producto | ELISA |
Descripción
El ELISA para Ig total humano de pico de SARS-CoV-2 (trímero) es un ensayo de serología que mide y cuantifica anticuerpos de inmunoglobulina (Ig) contra el pico de SARS-CoV-2 (trímero) en suero o plasma humanos. Principio del método: el ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) para Ig total humano de pico de SARS-CoV-2 (trímero) está diseñado para medir la cantidad de anticuerpos de Ig unidos al pico de SRAS-CoV-2 (trímero). Se ha recubierto previamente una proteína de pico trimerizada en los pocillos de la microplaca suministrada. Las muestras, los controles, incluido un alto control que se puede utilizar como estándar, se añaden a estos pocillos y se unen a la proteína de pico inmovilizada (capturada). Los pocillos se lavan y se añaden anticuerpos de Ig conjugados con HRP y se unen a cualquier anticuerpo capturado. El anticuerpo de Ig total reconoce IgG, IgM e IgA. Los pocillos se lavan y se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzimático para producir una señal medible. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración de anticuerpo presente en la muestra original.
Recientemente, se ha demostrado que el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo) está causado por un coronavirus humano. Los coronavirus humanos son la causa principal de enfermedades del tracto respiratorio superior, como el resfriado común, en los seres humanos. Los coronavirus son virus de ARN de cadena positiva, que presentan los genomas de ARN vírico más grandes conocidos hasta la fecha (27-31 kb). El primer paso en la infección por coronavirus es la unión de la proteína de pico viral, una proteína de 139 kDa, a determinados receptores de las células huésped. La proteína de pico es el principal antígeno de superficie del coronavirus. La proteína de pico glicosilada (así como la proteína de la nucleocápside) se puede detectar en sobrenadantes de cultivos celulares infectados con antisueros de pacientes con SRAS.
Especificaciones
Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; proteína de pico de SARS; SARS-CoV-2 | |
< 62,5 U/ml | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
4,3% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 5 µl; plasma, 5 µl | |
Proteína de pico (trímero) de SARS-CoV-2 | |
1 h 15 min |
De 62,5 a 4000 unidades/ml | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Plasma, Suero | |
5% | |
Placa de 96 pocillos con revestimiento previo de alto control (estándar), calibrador (control medio), bajo control antiIg total: conjugado HRP, concentrado de tampón de ensayo, concentrado de tampón de lavado, solución de sustrato, solución de parada, cubiertas de placas adhesivas, High Control (standard), Calibrator (medium control), Low Control, Anti-Ig Total - HRP conjugate, Assay Buffer concentrate, Wash Buffer concentrate, Substrate solution, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
30 min |