missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human S100A1 ELISA Kit
Human S100A1 quantitates human S100A1 in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 2635.00€
Especificaciones
Número de acceso | AI266795; proteína S100-A1; S100; alfa S100; proteína A1 de unión al calcio S100; proteína A1 de unión al calcio S100; cadena alfa de proteína S-100; subunidad alfa de proteína S-100; proteína S100, polipéptido alfa; S100A; S100A1; S100-alfa |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,82 a 200 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,82 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17195179
|
Invitrogen™
EH402RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17174703
|
Invitrogen™
EH402RB |
96 pruebas |
656.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Human S100A1 quantitates human S100A1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human S100A1.
S100 belongs to the family of calcium binding proteins such as calmodulin and troponin C. S100A is composed of an alpha and beta chain whereas S100B is composed of two beta chains. S100 protein is also expressed in the antigen presenting cells such as the Langerhans cells in skin and interdigitating reticulum cells in the paracortex of lymph nodes.Especificaciones
AI266795; proteína S100-A1; S100; alfa S100; proteína A1 de unión al calcio S100; proteína A1 de unión al calcio S100; cadena alfa de proteína S-100; subunidad alfa de proteína S-100; proteína S100, polipéptido alfa; S100A; S100A1; S100-alfa | |
0,82 ng/mL | |
ELISA | |
P23297 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
S100A1 | |
4 h 45 min |
De 0,82 a 200 ng/ml | |
Biotina | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
S100A1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |