Learn More
Invitrogen™ Human S100A1 ELISA Kit
Human S100A1 quantitates human S100A1 in serum, plasma, supernatant.
Brand: Invitrogen™ EH402RB
Additional Details : Peso : 0.33820kg
Description
Human S100A1 quantitates human S100A1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human S100A1.
La S100 pertenece a la familia de proteínas de unión al calcio, como la calmodulina y la troponina C. La S100A, está compuesta por una cadena alfa y beta, mientras que la S100B está compuesta por dos cadenas beta. La proteína S100 también se expresa en las células presentadoras de antígenos, como las células de Langerhans en la piel y las células de retículo que se interdigitan en el paracórtex de los ganglios linfáticos.Specifications
AI266795; proteína S100-A1; S100; alfa S100; proteína A1 de unión al calcio S100; proteína A1 de unión al calcio S100; cadena alfa de proteína S-100; subunidad alfa de proteína S-100; proteína S100, polipéptido alfa; S100A; S100A1; S100-alfa | |
0,82 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
S100A1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,82 a 200 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P23297 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl | |
S100A1 | |
4 h 45 min |