Learn More
Invitrogen™ Human S100A1 ELISA Kit
Human S100A1 quantitates human S100A1 in serum, plasma, supernatant.
Marca:  Invitrogen™ EH402RBX5
1756.75 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17195179
  • 2635.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Human S100A1 quantitates human S100A1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human S100A1.
La S100 pertenece a la familia de proteínas de unión al calcio, como la calmodulina y la troponina C. La S100A, está compuesta por una cadena alfa y beta, mientras que la S100B está compuesta por dos cadenas beta. La proteína S100 también se expresa en las células presentadoras de antígenos, como las células de Langerhans en la piel y las células de retículo que se interdigitan en el paracórtex de los ganglios linfáticos.
Especificaciones
Especificaciones
AI266795; proteína S100-A1; S100; alfa S100; proteína A1 de unión al calcio S100; proteína A1 de unión al calcio S100; cadena alfa de proteína S-100; subunidad alfa de proteína S-100; proteína S100, polipéptido alfa; S100A; S100A1; S100-alfa
0,82 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
S100A1
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
De 0,82 a 200 ng/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
P23297
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
5 x 96 pruebas
Suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl
S100A1
4 h 45 min