Learn More
Abnova™ Human RRM2B Partial ORF (NP_056528, 3 a.a. - 84 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00050484-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16116366
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: DPERPEAAGLDQDERSSSDTNESEIKSNEEPLLRKSSRRFVIFPIQYPDIWKMYKQAQASFWTAEEVDLSKDLPHWNKLKAD
Especificaciones
Especificaciones
NP_056528
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.76kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
DPERPEAAGLDQDERSSSDTNESEIKSNEEPLLRKSSRRFVIFPIQYPDIWKMYKQAQASFWTAEEVDLSKDLPHWNKLKAD
RUO
RRM2B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
50484
RRM2B (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686M05248/MGC102856/MGC42116/p53R2
RRM2B
Recombinant
wheat germ expression system