Learn More
Abnova™ Human RRM2B Partial ORF (NP_056528, 3 a.a. - 84 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_056528
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 50484
Peso molecular 34.76kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16116366
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00050484-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16106366
View Documents Promotion Details
Abnova™
H00050484-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Description
Description
Sequence: DPERPEAAGLDQDERSSSDTNESEIKSNEEPLLRKSSRRFVIFPIQYPDIWKMYKQAQASFWTAEEVDLSKDLPHWNKLKAD
Specifications
Specifications
NP_056528
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.76kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686M05248/MGC102856/MGC42116/p53R2
RRM2B
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
50484
RRM2B (Human) Recombinant Protein (Q01)
DPERPEAAGLDQDERSSSDTNESEIKSNEEPLLRKSSRRFVIFPIQYPDIWKMYKQAQASFWTAEEVDLSKDLPHWNKLKAD
RUO
RRM2B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications