Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant GDNF
Glial cell line-derived neurotrophic factor
276.75€ - 6332.85€
Especificaciones
Nombre | Astrocyte-derived trophic factor, ATF, ATF1, ATF2, Glial cell-derived neurotrophic factor |
---|---|
Tipo de célula | Neural Cells, PSC-Derived; Neural Stem and Progenitor Cells; Neurons |
Grado de pureza o calidad | ≥95% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17109471
|
STEMCELL Technologies
78058.3 |
500 μg |
3329.10€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17179461
|
STEMCELL Technologies
78058 |
10 μg |
276.75€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17189461
|
STEMCELL Technologies
78058.1 |
100 μg |
1260.90€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17199461
|
STEMCELL Technologies
78058.2 |
1000 μg |
6332.85€
1000 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) is a neurotrophic factor and a member of the tumor growth factor (TGF)-beta superfamily
- The GDNF family of growth factors also includes neurturin, persephin, and artemin, which have seven conserved cysteine residues called cysteine-knots
- GDNF family ligands signal through binding to specific GDNF-family receptor-α (GFRα) co-receptors and activate the RET receptor tyrosine kinase
- Four different forms of GFRα co-receptors have been characterized (GFRα 1-4); GDNF binds specifically to GFRα1 prior to forming a complex with RET (Airaksinen & Saarma)
- GDNF, together with Human Recombinant BDNF (Catalog #78005), BrainPhys™ Neuronal Medium (Catalog #05790), and other supplements, can be used to differentiate human pluripotent stem cell (hPSC)-derived neural progenitor cells into neurons
Especificaciones
Astrocyte-derived trophic factor, ATF, ATF1, ATF2, Glial cell-derived neurotrophic factor | |
Neural Cells, PSC-Derived; Neural Stem and Progenitor Cells; Neurons | |
≥95% |