Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant EGF
Epidermal growth factor
111.72€ - 308.56€
Especificaciones
Nombre Beta-urogastrone, HOMG4, Epidermal growth factor, Pro-epidermal growth factor, URG, Urogastrone
Tipo de célula Brain Tumor Stem Cells; Endoderm, PSC-Derived; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; Mesoderm, PSC-Derived; Neural Cells, PSC-Derived; Neural Stem and Progenitor Cells; Neurons; Pluripotent Stem Cells; Prostate Cells
Grado de pureza o calidad >95%
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17109331
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
78006.1
100 μg
111.72€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-04-2024
para ver el stock
17119331
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
78006.2
1000 μg
308.56€
1000 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-04-2024
para ver el stock
17199321
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
78006
500 μg
251.37€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Epidermal growth factor (EGF) is characterized by high affinity binding to various EGF receptors (EGFRs) and the production of mitogenic responses (Carpenter & Cohen)
  • EGF promotes EGFR dimerization, resulting in activation of downstream pathways including PI3K, ERK1/2, JAK/STAT, β-catenin, and calcium signaling
  • EGF is secreted by the gut-associated salivary and Brunner's glands, is found in a variety of body fluids, and stimulates cell proliferation and differentiation in rodent and neonatal human intestine (Wright et al.) Central nervous system stem cells also proliferate in response to the EGF stimulus (Reynolds & Weiss)
Especificaciones
Especificaciones
Beta-urogastrone, HOMG4, Epidermal growth factor, Pro-epidermal growth factor, URG, Urogastrone
Brain Tumor Stem Cells; Endoderm, PSC-Derived; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; Mesoderm, PSC-Derived; Neural Cells, PSC-Derived; Neural Stem and Progenitor Cells; Neurons; Pluripotent Stem Cells; Prostate Cells
>95%