Learn More
STEMCELL Technologies Human Pluripotent Stem Cell-Derived Endoderm qPCR Array
For characterization of hPSC-derived progenitor cells of definitive endoderm, hepatic, intestinal, or pancreatic lineages
Marca:  STEMCELL Technologies 07533
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17159291
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • The Human Pluripotent Stem Cell (hPSC)-Derived Endoderm Quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR) Array is designed for characterization of hPSC-derived definitive endodermal progenitor cells and their differentiated progeny including pancreatic, hepatic, and intestinal cells
  • This qPCR array provides the gene expression profile of hPSC-derived endodermal cells following in vitro differentiation, and can aid in development of protocols for directed differentiation towards endodermal lineages
  • Genes were selected based on their demonstrated expression in hPSCs, or in hPSC-derived ectodermal, mesodermal, and endodermal lineage cells (D'Amour et al, including pancreatic (Kroon et al, hepatic (Hay et al, and intestinal progenitor cells (Grapin-Botton & Melton)
Especificaciones
Especificaciones
Endoderm, PSC-Derived; Hepatic Cells; Intestinal Cells; Pancreatic Cells; Pluripotent Stem Cells
96-well Plate Type 3
Real Time PCR (qPCR)
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies Human Pluripotent Stem Cell-Derived Endoderm qPCR Array