Learn More
Human Plexin D1 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  R&D Systems MAB41601-SP
Código de producto. 18763848
  • 194.00€ / 25 microgramos
Descripción
Plexin D1 Monoclonal specifically detects Plexin D1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Human Plexin D1 Antibody, R&D Systems™ > 25μg; Unlabeled
For Research Use Only