Learn More
Invitrogen™ Human PD-ECGF ELISA Kit
Human PD-ECGF quantitates human PD-ECGF in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 4995.00€
Especificaciones
Número de acceso | 2900072D10Rik; ECGF; ECGF1; factor de crecimiento de las células endoteliales 1 (derivado de las plaquetas); Gliostatina; hPD-ECGF; MEDPS1; MNGIE; MTDPS1; OTTHUMP00000196767; OTTHUMP00000196770; PD TP; PDECGF; PD-ECGF; Pdgfec; factor de crecimiento derivado de plaquetas, células endoteliales; factor de crecimiento de células endoteliales derivado de plaquetas; TdRPasa; timidina fosforilasa; TP; TYMP |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,4 a 100 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,4 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17165139
|
Invitrogen™
EH364RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17864130
|
Invitrogen™
EH364RBX10 |
10 × 96 pruebas |
4995.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17154663
|
Invitrogen™
EH364RB |
96 pruebas |
656.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Human PD-ECGF quantitates human PD-ECGF in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PD-ECGF.
A platelet-derived endothelial growth factor (PD-ECGF), same as thymidine phosphorylase (TP) or gliostatin. In the presence of inorganic orthophosphate, it catalyses the reversible phospholytic cleavage of thymidine and deoxyuridine to their corresponding bases and 2-deoxyribose-1-phosphate. It is both chemotactic and mitogenic for endothelial cells and a non-heparin binding angiogenic factor present in platelets. It is also involved in transformation of fluoropyrimidines, cytotoxic agents used in the treatment of a variety of malignancies, into active cytotoxic metabolites.Especificaciones
2900072D10Rik; ECGF; ECGF1; factor de crecimiento de las células endoteliales 1 (derivado de las plaquetas); Gliostatina; hPD-ECGF; MEDPS1; MNGIE; MTDPS1; OTTHUMP00000196767; OTTHUMP00000196770; PD TP; PDECGF; PD-ECGF; Pdgfec; factor de crecimiento derivado de plaquetas, células endoteliales; factor de crecimiento de células endoteliales derivado de plaquetas; TdRPasa; timidina fosforilasa; TP; TYMP | |
0,4 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
TYMP | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl; plasma, 50 µl | |
Timidina fosforilasa | |
4 h 45 min |
De 0,4 a 100 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P19971 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |