Learn More
Abnova™ Human MYCL2 Partial ORF (AAB97938.1, 258 a.a. - 358 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00004611-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16181535
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: AAQSCQPKPIHYDTENWTKKKYHSYLERKRRNDQRSRFLALRDEVPALASCSRVSKVMILVKATEYLHELAEAEERMATEKRQLECQRRQLQKRIEYLSSY
Especificaciones
Especificaciones
AAB97938.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.85kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
AAQSCQPKPIHYDTENWTKKKYHSYLERKRRNDQRSRFLALRDEVPALASCSRVSKVMILVKATEYLHELAEAEERMATEKRQLECQRRQLQKRIEYLSSY
RUO
MYCL2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4611
MYCL2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MYCL2