Learn More
Abnova™ Human MYCL2 Partial ORF (AAB97938.1, 258 a.a. - 358 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAB97938.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 4611
Peso molecular 36.85kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16191535
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004611-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16181535
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004611-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: AAQSCQPKPIHYDTENWTKKKYHSYLERKRRNDQRSRFLALRDEVPALASCSRVSKVMILVKATEYLHELAEAEERMATEKRQLECQRRQLQKRIEYLSSY
Especificaciones
Especificaciones
AAB97938.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.85kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MYCL2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4611
MYCL2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
AAQSCQPKPIHYDTENWTKKKYHSYLERKRRNDQRSRFLALRDEVPALASCSRVSKVMILVKATEYLHELAEAEERMATEKRQLECQRRQLQKRIEYLSSY
RUO
MYCL2
Recombinant
wheat germ expression system