Learn More
Human/Mouse/Rat Smad7 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  R&D Systems MAB2029-SP
Código de producto. 18781698
  • 222.00€ / 25 microgramos
Descripción
Smad7 Monoclonal specifically detects Smad7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Human/Mouse/Rat Smad7 Antibody, R&D Systems™ > 25μg; Unlabeled
For Research Use Only