missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Melanotransferrin/CD228 Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB81751N-100UG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Melanotransferrin/CD228/MFI2 Monoclonal specifically detects Melanotransferrin/CD228/MFI2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Melanotransferrin/CD228/MFI2 | |
Monoclonal | |
0.2 mg/mL | |
Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
P08582 | |
MFI2 | |
HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human Melanotransferrin/CD228 Gly20-Gly711 Accession # P08582 | |
RUO | |
4241 | |
Human | |
IgG1 |
Flow Cytometry | |
893416 | |
Alexa Fluor 700 | |
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
antigen p97 (melanoma associated) identified by monoclonal antibodies 133.2 and96.5, CD228, CD228 antigen, FLJ38863, MAP97, MAP97Melanoma-associated antigen p97, melanotransferrin, membrane-bound transferrin-like protein, MFI2, MGC4856, MTF, MTF1, p97 | |
Mouse | |
100 μg | |
Primary | |
Detects human Melanotransferrin/CD228 in direct ELISAs. | |
Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Human Melanotransferrin/CD228 Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™ > 100ug; Alexa Fluor 700
For Research Use Only (RUO)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido