Learn More
Abnova™ Human KRT75 Full-length ORF (AAI60175.1, 1 a.a. - 551 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAI60175.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 9119
Peso molecular 87.1kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16103302
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009119-P01.25UG
25 ug Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16193292
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009119-P01.10UG
10 ug Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This gene is a member of the type II keratin family clustered on the long arm of chromosome 12. Type I and type II keratins heteropolymerize to form intermediate-sized filaments in the cytoplasm of epithelial cells. This gene is expressed in the companion layer, upper germinative matrix region of the hair follicle, and medulla of the hair shaft. The encoded protein plays an essential role in hair and nail formation. Variations in this gene have been associated with the hair disorders pseudofolliculitis barbae (PFB) and loose anagen hair syndrome (LAHS). [provided by RefSeq]
Sequence: MSRQSSITFQSGSRRGFSTTSAITPAAGRSRFSSVSVARSAAGSGGLGRISSAGASFGSRSLYNLGGAKRVSINGCGSSCRSGFGGRASNRFGVNSGFGYGGGVGGGFSGPSFPVCPPGGIQEVTVNQSLLTPLHLQIDPTIQRVRAEEREQIKTLNNKFASFIDKVRFLEQQNKVLETKWALLQEQGSRTVRQNLEPLFDSYTSELRRQLESITTERGRLEAELRNMQDVVEDFKVRYEDEINKRTAAENEFVALKKDVDAAYMNKVELEAKVKSLPEEINFIHSVFDAELSQLQTQVGDTSVVLSMDNNRNLDLDSIIAEVKAQYEDIANRSRAEAESWYQTKYEELQVTAGRHGDDLRNTKQEISEMNRMIQRLRAEIDSVKKQCSSLQTAIADAEQRGELALKDARAKLVDLEEALQKAKQDMARLLREYQELMNIKLALDVEIATYRKLLEGEECRLSGEGVSPVNISVVTSTLSSGYGSGSSIGGGNLGLGGGSGYSFTTSGGHSLGAGLGGSGFSATSNRGLGGSGSSVKFVSTTSSSQKSYTH
Especificaciones
Especificaciones
AAI60175.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
87.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSRQSSITFQSGSRRGFSTTSAITPAAGRSRFSSVSVARSAAGSGGLGRISSAGASFGSRSLYNLGGAKRVSINGCGSSCRSGFGGRASNRFGVNSGFGYGGGVGGGFSGPSFPVCPPGGIQEVTVNQSLLTPLHLQIDPTIQRVRAEEREQIKTLNNKFASFIDKVRFLEQQNKVLETKWALLQEQGSRTVRQNLEPLFDSYTSELRRQLESITTERGRLEAELRNMQDVVEDFKVRYEDEINKRTAAENEFVALKKDVDAAYMNKVELEAKVKSLPEEINFIHSVFDAELSQLQTQVGDTSVVLSMDNNRNLDLDSIIAEVKAQYEDIANRSRAEAESWYQTKYEELQVTAGRHGDDLRNTKQEISEMNRMIQRLRAEIDSVKKQCSSLQTAIADAEQRGELALKDARAKLVDLEEALQKAKQDMARLLREYQELMNIKLALDVEIATYRKLLEGEECRLSGEGVSPVNISVVTSTLSSGYGSGSSIGGGNLGLGGGSGYSFTTSGGHSLGAGLGGSGFSATSNRGLGGSGSSVKFVSTTSSSQKSYTH
RUO
KRT75
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
9119
KRT75 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
K6HF/KB18/PFB
KRT75
Recombinant
wheat germ expression system