missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human KLF15 Partial ORF (NP_054798.1, 1 a.a. - 78 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

341.70€ - 518.16€

Especificaciones

Nombre KLF15 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Recombinante Yes
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
Peso molecular 34.32kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16195996
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00028999-Q01.25UG
25 ug
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 08-03-2022
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16185996
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00028999-Q01.10UG
10 ug
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 08-03-2022
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Sequence: MVDHLLPVDENFSSPKCPVGYLGDRLVGRRAYHMLPSPVSEDDSDASSPCSCSSPDSQALCSCYGGGLGTESQDSILD
Especificaciones

Especificaciones

KLF15 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Yes
34.32kDa
SDS
Product Certifications