Learn More
Abnova™ Human KLF15 Partial ORF (NP_054798.1, 1 a.a. - 78 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00028999-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16195996
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MVDHLLPVDENFSSPKCPVGYLGDRLVGRRAYHMLPSPVSEDDSDASSPCSCSSPDSQALCSCYGGGLGTESQDSILD
Especificaciones
Especificaciones
NP_054798.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.32kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MVDHLLPVDENFSSPKCPVGYLGDRLVGRRAYHMLPSPVSEDDSDASSPCSCSSPDSQALCSCYGGGLGTESQDSILD
RUO
KLF15
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
28999
KLF15 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp779M1320/KKLF
KLF15
Recombinant
wheat germ expression system