Learn More
Abnova™ Human KIF15 Partial ORF (NP_064627, 1279 a.a. - 1385 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Descripción
Sequence: NKEMECLRMTDEVERTQTLESKAFQEKEQLRSKLEEMYEERERTSQEMEMLRKQVECLAEENGKLVGHQNLHQKIQYVVRLKKENVRLAEETEKLRAENVFLKEKKR
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_064627 |
| Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
| Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
| ID de gen (Entrez) | 56992 |
| Peso molecular | 37.51kDa |
| Nombre | KIF15 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
| Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Cantidad | 25 μg |
| Inmunógeno | NKEMECLRMTDEVERTQTLESKAFQEKEQLRSKLEEMYEERERTSQEMEMLRKQVECLAEENGKLVGHQNLHQKIQYVVRLKKENVRLAEETEKLRAENVFLKEKKR |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Mostrar más |
Título del producto
Abnova™ Human KIF15 Partial ORF (NP_064627, 1279 a.a. - 1385 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido