missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human IRF4 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
183.00€ - 416.00€
Especificaciones
Antígeno | IRF4 |
---|---|
Clon | 503202 |
Dilución | Immunohistochemistry 5-25 ug/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18732077
|
R&D Systems
MAB55252-SP |
25 μg |
183.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18751837
|
R&D Systems
MAB55252-100 |
100 μg |
416.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
IRF4 Monoclonal antibody specifically detects IRF4 in Human samples. It is validated for ImmunohistochemistryEspecificaciones
IRF4 | |
Immunohistochemistry 5-25 ug/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
interferon regulatory factor 4, IRF-4, LSIRF, LSIRFMUM1, Lymphocyte-specific interferon regulatory factor, Multiple myeloma oncogene 1, MUM1, NF-EM5 | |
E. coli-derived recombinant human IRF4, Glu130-Glu451, Accession # Q15306 | |
Primary | |
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
503202 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q15306 | |
3662 | |
IgG2a | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Human IRF4 Antibody, R&D Systems™