missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human IgM Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody (SAA0809), Invitrogen™
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen MA554608
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Compatible with Direct ELISA
Human IgM Humanized Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Human IgM Humanized in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot
Especificaciones
Human IgM Humanized | |
Recombinant Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with no preservative | |
P01871 | |
Human | |
Protein A/G | |
RUO | |
3507 | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot | |
SAA0809 | |
Unconjugated | |
IGHM | |
AGM1; IGHM; immunoglobulin heavy constant mu; MU; VH | |
Recombinant Human IgM. | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
VHH-hFc |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Human IgM Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody (SAA0809), Invitrogen™ > 100 μg, Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido