Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Kits ELISA de IFN alfa humano (múltiples subtipos)
Mida los niveles 14 de los subtipos identificados de interferón alfa humano (IFNa) en muestras de sobrenadante de medios de cultivo celular humano utilizando placas de 96 pocillos.
Marca: Thermo Scientific™ Pierce™ 411052
Descripción
Analice los niveles de IFN-a (14 de los 15 subtipos identificados de interferón alfa humano) en medios de cultivo celular humanos con estos Kits ELISA de IFN alfa humano VeriKine (múltiples subtipos).
Estos kits ELISA de IFN alfa humano utilizan pares combinados asociados de revestimiento y detección de anticuerpos para medir con precisión el interferón alfa (IFN-α) en muestras con 100 μL por pocillo. Estos kits de IFN-α se han validado para su uso con medios de cultivo de células y tejidos humanos y están optimizados para rangos de ensayo ampliados y de alta sensibilidad. También se incluyen un patrón proteico recombinante calibrado, una solución de sustrato TMB y una solución de parada. Los kits completos contienen 96 placas de pocillo con revestimiento previo y reactivos optimizados para lotes. Todos los componentes se someten a pruebas de control de calidad para minimizar la variabilidad entre lotes.Objetivo: 14 de 15 subtipos de interferón alfa (IFN-alfa) humano: IFN-αA, IFN-α2, IFN-αD, IFN-αB2, IFN-αC, IFN-αG, IFN-αH, IFN-αI, IFN-αJ1, IFN-αK, IFN-α1, IFN-α4a, IFN-α4b e IFN-αWA
Formato: ELISA colorimétrico (sustrato TMB) para placa transparente de 96 pocillos
Medición: Absorbancia a 450 nm
Rango del ensayo: De 12,5 a 500 pg/ml (alta sensibilidad); de 156 a 5000 pg/ml (rango ampliado)
Sensibilidad: Indefinido
Precisión: CV intraensayo de ≤ 8 %; CV interensayo de ≤ 8 %
Tipos de muestras: Sobrenadante de cultivo celular, medios de cultivo tisular
Tiempo total del ensayo: 3,25 horas
Tamaño de muestras: 100 μl
Especificidad: No hay reacción cruzada significativa con los IFN-β, IFN-γ o IFN-ω humanos, los IFN-α, IFN-β o IFN-γ de ratón o rata y el IFN-τ bovino.
Incluye: los kits completos contienen placas de anticuerpos con revestimiento previo, anticuerpos de detección, tampones, diluyentes, patrones, sustratos y solución de parada.
Especificaciones
Alta sensibilidad: De 12,5 a 500 pg/ml; rango ampliado: De 156 a 5000 pg/ml | |
Kit ELISA de IFN alfa humano (múltiples subtipos) | |
Medios de cultivo tisular, Sobrenadante de cultivo celular | |
5 x 96 pocillos de microplacas | |
Absorbancia a 450 nm | |
Kit de 5 placas | |
14 de 15 subtipos de interferón alfa (IFN-alfa) humano: IFN-aA, IFN-a2, IFN-aD, IFN-aB2, IFN-aC, IFN-aG, IFN-aH, IFN-aI, IFN-aJ1, IFN-aK, IFN-a1, IFN-a4a, IFN-a4b e IFN-aWA |
Indefinido | |
ELISA colorimétrico (sustrato TMB) para placa transparente de 96 pocillos | |
No hay reacción cruzada significativa con los IFN-ß, IFN-g o IFN-w humanos, los IFN-a, IFN-ß o IFN-g de ratón o rata y el IFN-t bovino. | |
Concentrado de anticuerpos, 1 vial, Tampón de dilución, 250 ml, Concentrado de conjugado de HRP, 1 vial, Concentrado de solución de lavado, 250 ml, Solución de sustrato de TMB, 60 ml, Solución de parada, 60 ml, Sellador para placas, 20 unidades, Diluyente de conjugado de HRP, 60 ml, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, 5 unidades, Patrón de IFN alfa humano, 10.000 pg/ml, 2,5 ml | |
Intraensayo CV ≤ 8 %; interensayo CV ≤ 8 % | |
100 μl | |
3,25 h |