Learn More
Abnova™ Human HRMT1L2 Partial ORF (NP_001527, 260 a.a. - 361 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
359.00€ - 545.00€
Especificaciones
Nombre | HRMT1L2 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
---|---|
Recombinante | Yes |
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein) |
Peso molecular | 36.96kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16176391
|
Abnova™
H00003276-Q01.25UG |
25 ug |
545.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16166391
|
Abnova™
H00003276-Q01.10UG |
10 ug |
359.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Descripción
The PRMT1 gene encodes a protein arginine methyltransferase that functions as a histone methyltransferase specific for H4 (see MIM 602822).[supplied by OMIM]
Sequence: PFCLQVKRNDYVHALVAYFNIEFTRCHKRTGFSTSPESPYTHWKQTVFYMEDYLTVKTGEEIFGTIGMRPNAKNNRDLDFTIDLDFKGQLCELSCSTDYRMREspecificaciones
HRMT1L2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Yes | |
36.96kDa |