Learn More
Invitrogen™ Human GPHA2 (aa 23-57) Control Fragment Recombinant Protein Código de producto.: 30208141
Invitrogen™ Human GPHA2 (aa 23-57) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30208141
100 μL, 100 microlitros
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. 30208141
Marca: Invitrogen™ RP109121
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (86%), Rat (86%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-140034 (PA5-140034. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
GPHA2 is a cystine knot-forming polypeptide and a subunit of the dimeric glycoprotein hormone family.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q96T91
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 170589
Nombre Human GPHA2 (aa 23-57) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen A2; cysteine knot protein; glycoprotein alpha 2; glycoprotein hormone alpha 2; glycoprotein hormone alpha-2; Gpa2; Gpha2; Putative secreted protein Zsig51; thyrostimulin subunit alpha; ZSIG51
Nombre común GPHA2
Símbolo de gen Gpha2
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia GQEAVIPGCHLHPFNVTVRSDRQGTCQGSHVAQAC
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Título del producto
Invitrogen™ Human GPHA2 (aa 23-57) Control Fragment Recombinant Protein >