Learn More
Abnova™ Human FPR2 Partial ORF (AAH29125.1, 163 a.a. - 205 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00002358-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16195131
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: FLTTVTIPNGDTYCTFNFASWGGTPEERLKVAITMLTARGIIR
Especificaciones
Especificaciones
AAH29125.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
30.36kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
FLTTVTIPNGDTYCTFNFASWGGTPEERLKVAITMLTARGIIR
RUO
FPR2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2358
FPR2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ALXR/FMLP-R-II/FMLPX/FPR2A/FPRH1/FPRH2/FPRL1/HM63/LXA4R
FPR2
Recombinant
wheat germ expression system