missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human FPR2 Partial ORF (AAH29125.1, 163 a.a. - 205 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH29125.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 2358
Peso molecular 30.36kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16185131
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002358-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16195131
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002358-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Sequence: FLTTVTIPNGDTYCTFNFASWGGTPEERLKVAITMLTARGIIR
Especificaciones

Especificaciones

AAH29125.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
30.36kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ALXR/FMLP-R-II/FMLPX/FPR2A/FPRH1/FPRH2/FPRL1/HM63/LXA4R
FPR2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2358
FPR2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
FLTTVTIPNGDTYCTFNFASWGGTPEERLKVAITMLTARGIIR
RUO
FPR2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications