Learn More
R&D Systems™ Human Flt-3 Ligand/FLT3L XL Luminex™ Performance Assay
Marca: R&D Systems™ LUXLM308
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform | |
Human | |
2323 |
1 Kit | |
Flt-3 Ligand/FLT3L | |
Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
Título del producto
R&D Systems™ Human Flt-3 Ligand/FLT3L XL Luminex™ Performance Assay > 1 Kit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido