Learn More
Abnova™ Human FLJ11011 Partial ORF (NP_001001481, 17 a.a. - 112 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00055284-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16118046
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: KRLQKELLALQNDPPPGMTLNEKSVQNSITQWIVDMEGAPGTLYEGEKFQLLFKFSSRYPFDSPQVMFTGENIPVHPHVYSNGHICLSILTEDWSP
Especificaciones
Especificaciones
NP_001001481
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.3kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
KRLQKELLALQNDPPPGMTLNEKSVQNSITQWIVDMEGAPGTLYEGEKFQLLFKFSSRYPFDSPQVMFTGENIPVHPHVYSNGHICLSILTEDWSP
RUO
UBE2W
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
55284
FLJ11011 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ11011/hUBC-16
UBE2W
Recombinant
wheat germ expression system