missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human FLJ11011 Partial ORF (NP_001001481, 17 a.a. - 112 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001001481
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 55284
Peso molecular 36.3kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16118046
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055284-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16108046
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055284-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Sequence: KRLQKELLALQNDPPPGMTLNEKSVQNSITQWIVDMEGAPGTLYEGEKFQLLFKFSSRYPFDSPQVMFTGENIPVHPHVYSNGHICLSILTEDWSP
Especificaciones

Especificaciones

NP_001001481
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.3kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ11011/hUBC-16
UBE2W
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
55284
FLJ11011 (Human) Recombinant Protein (Q01)
KRLQKELLALQNDPPPGMTLNEKSVQNSITQWIVDMEGAPGTLYEGEKFQLLFKFSSRYPFDSPQVMFTGENIPVHPHVYSNGHICLSILTEDWSP
RUO
UBE2W
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications