Learn More
Human Fc epsilon RI alpha Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  R&D Systems MAB6678
Código de producto. 18142141
  • 461.00€ / 100 microgramos
Descripción
Fc epsilon RI alpha Monoclonal specifically detects Fc epsilon RI alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Human Fc epsilon RI alpha Antibody, R&D Systems™ > 100ug; Unlabeled