Learn More
Abnova™ Human FBXO36 Full-length ORF (AAH33935.1, 1 a.a. - 188 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
359.00€ - 545.00€
Especificaciones
Nombre | FBXO36 (Human) Recombinant Protein (P01) |
---|---|
Recombinante | Yes |
Método de purificación | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein) |
Peso molecular | 48.5kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16107913
|
Abnova™
H00130888-P01.25UG |
25 ug |
545.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16197903
|
Abnova™
H00130888-P01.10UG |
10 ug |
359.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Descripción
Members of the F-box protein family, such as FBXO36, are characterized by an approximately 40-amino acid F-box motif. SCF complexes, formed by SKP1 (MIM 601434), cullin (see CUL1; MIM 603134), and F-box proteins, act as protein-ubiquitin ligases. F-box proteins interact with SKP1 through the F box, and they interact with ubiquitination targets through other protein interaction domains (Jin et al., 2004 [PubMed 15520277]).[supplied by OMIM]
Sequence: MASWLPETLFETVGQGPPPSKDYYQLLVTRSQVIFRWWKISLRSEYRSTKPGEAKETHEDFLENSHLQGQTALIFGARILDYVINFCKGKFDFLERLSDDLLLTIISYLDLEDIARLCQTSHRFAKLCMSDKLWEQIVQSTCDTITPDVRALAEDTGWRQLFFTNKLQLQRQLRKRKQKYGNLREKQPEspecificaciones
FBXO36 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
48.5kDa |
Yes | |
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |