missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human DLST Partial ORF (NP_001924, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Especificaciones
Nombre | DLST (Human) Recombinant Protein (Q01) |
---|---|
Recombinante | Yes |
Peso molecular | 36.63kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Descripción
Sequence: MLSRSRCVSRAFSRSLSAFQKGNCPLGRRSLPGVSLCQGPGYPNSRKVVINNSVFSVRFFRTTAVCKDDLVTVKTPAFAESVTEGDVRWEKAVGDTVAEEspecificaciones
DLST (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
Yes | |
36.63kDa | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ Human DLST Partial ORF (NP_001924, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal