Learn More
Novus Biologicals™ Human Cytokeratin 5 - Ready-To-Use ELISA Kit (Colorimetric)
Colorimetric ELISA Kit
Marca:  Novus Biologicals™ NBP3-39688
Codice prodotto. 30239286
  • 789.40€ / 1 set
Solo null disponibili
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
15.6 - 1000 pg/mL (example only; lot dependent)
Colorimetric
ELISA Kit (Colorimetric)
Human
3852
1 Kit
Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Humano
6.2 pg/mL (example only; lot dependent)
Pre-coated 96T Strip Plate
Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernatant, Other Biological Fluids
ELISA
KRT5
Cell Biology, Cellular Markers
58 kDa cytokeratin, CK5, CK-5, cytokeratin-5, DDD, EBS2, epidermolysis bullosa simplex 2 Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types, K5, keratin 5, keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockaynetypes), keratin, type II cytoskeletal 5, Keratin-5, KRT5A, Type-II keratin Kb5
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Novus Biologicals™ Human Cytokeratin 5 - Ready-To-Use ELISA Kit (Colorimetric) > 1 Kit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato