Learn More
Novus Biologicals™ Human Cytokeratin 5 - Ready-To-Use ELISA Kit (Colorimetric)
Colorimetric ELISA Kit
Marca: Novus Biologicals™ NBP3-39688
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
15.6 - 1000 pg/mL (example only; lot dependent) | |
Colorimetric | |
ELISA Kit (Colorimetric) | |
Human | |
3852 | |
1 Kit | |
Storage of components varies. See protocol for specific instructions. | |
Humano |
6.2 pg/mL (example only; lot dependent) | |
Pre-coated 96T Strip Plate | |
Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Culture Supernatant, Other Biological Fluids | |
ELISA | |
KRT5 | |
Cell Biology, Cellular Markers | |
58 kDa cytokeratin, CK5, CK-5, cytokeratin-5, DDD, EBS2, epidermolysis bullosa simplex 2 Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types, K5, keratin 5, keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockaynetypes), keratin, type II cytoskeletal 5, Keratin-5, KRT5A, Type-II keratin Kb5 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Novus Biologicals™ Human Cytokeratin 5 - Ready-To-Use ELISA Kit (Colorimetric) > 1 Kit
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto