Learn More
Novus Biologicals™ Human Cytokeratin 5 ELISA Kit (Colorimetric)
Colorimetric ELISA Kit
Marca: Novus Biologicals™ NBP3-43176
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
15.6 to 1000 pg/mL | |
Colorimetric | |
Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernatant | |
ELISA | |
KRT5 | |
1 Kit | |
Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
6.6 pg/mL | |
Pre-coated 96T Strip Plate | |
Human | |
3852 | |
Pre-coated 96T Strip Plate, Plate sealer for 96 wells, Standard, Standard Diluent, Detection Reagent A, Assay Diluent A, Detection Reagent B, Assay Diluent B, TMB Substrate, Stop Solution, Wash Buffer (30X concentrate), Instruction manual | |
Cell Biology, Cellular Markers | |
58 kDa cytokeratin, CK5, CK-5, cytokeratin-5, DDD, EBS2, epidermolysis bullosa simplex 2 Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types, K5, keratin 5, keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockaynetypes), keratin, type II cytoskeletal 5, Keratin-5, KRT5A, Type-II keratin Kb5 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ Human Cytokeratin 5 ELISA Kit (Colorimetric) > 1 Kit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido