Learn More
Human CXCR1/IL-8RA PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 14 publications
181.00€ - 494.00€
Especificaciones
Antígeno | CXCR1/IL-8RA |
---|---|
Clon | 42705 |
Dilución | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18755708
|
R&D Systems
FAB330P-025 |
25 Tests |
181.00€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18786476
|
R&D Systems
FAB330P-100 |
100 Tests |
494.00€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CXCR1/IL-8RA Monoclonal specifically detects CXCR1/IL-8RA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
CXCR1/IL-8RA | |
Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells | |
Monoclonal | |
Purified | |
Human | |
CD128, CD181, CD181 antigen, CDw128aC-C, chemokine (C-X-C motif) receptor 1, CKR-1, CMKAR1, C-X-C chemokine receptor type 1, CXC-R1, CXCR-1, High affinity interleukin-8 receptor A, IL-8 RA, IL-8 receptor type 1, IL-8R A, IL8R1, IL8RA, IL8RAC-C-CKR-1, IL8RBA, interleukin 8 receptor, alpha, interleukin-8 receptor type 1, interleukin-8 receptor type A | |
CXCR1 | |
IgG2a | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
Detects human CXCR1/IL-8 RA transfectants but not the parental cell line. It does not cross-react with human CXCR2. |
42705 | |
Flow Cytometry | |
R-PE | |
Mouse | |
AAA59159 | |
3577 | |
NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CXCR1/IL-8 RA Met1-Leu350 Accession # AAA59159 | |
Primary | |
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Human CXCR1/IL-8RA PE-conjugated Antibody, R&D Systems™