missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Coagulation Factor XI ELISA Kit
ELISA
Marca: Invitrogen™ EH118RBX10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Human Coagulation Factor XI quantitates human Coagulation Factor XI in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Coagulation Factor XI.
Este gen codifica el factor XI de coagulación de la cascada de coagulación sanguínea. Esta proteína está presente en el plasma como un cimogen, que es una enzima de coagulación plasmática única porque existe como un homodímero que consiste en dos cadenas de polipéptidos idénticas vinculadas por enlaces disulfuro. Durante la activación del factor XI de plasma, un enlace de péptidos interno se divide por el factor XIIa (o XII) en cada una de las dos cadenas, lo que resulta en el factor XIa activado, una proteasa de serina compuesta de dos cadenas pesadas y dos ligeras unidas por enlaces disulfuro. Este factor XI de plasma activado desencadena la fase media de la vía intrigíaca de coagulación sanguínea mediante la activación del factor IX. Los defectos en este factor llevan al síndrome de Rosenthal, una anomalía de coagulación de la sangre.
Especificaciones
1600027G01Rik; AI503996; Cf11; factor de coagulación XI; factor de coagulación XIa cadena pesada; factor de coagulación XIa cadena ligera; F11; FXI; LRRGT00086; antecedente de tromboplastina plasmática; PTA | |
10 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
F11 | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 10 a 2500 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P03951 | |
< 12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
10 × 96 pruebas | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante | |
Factor XI | |
4 h 45 min |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ Human Coagulation Factor XI ELISA Kit > 10 x 96 pruebas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido