missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human C21orf127 Partial ORF (NP_877426, 87 a.a. - 186 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_877426
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 29104
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16109022
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00029104-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16199012
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00029104-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene belongs to the methyltransferase superfamily. Alternative splicing occurs at this locus and two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified. [provided by RefSeq]

Sequence: LETARCNKVHIQPVITDLVGSHGIEAAWAGGRNGREVMDRFFPLVPDLLSPRGLFYLVTIKENNPEEILKIMKTKGLQGTTALSRQAGQETLSVLKFTKS
Especificaciones

Especificaciones

NP_877426
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C21orf127/HEMK2/MGC19995/MTQ2/N6AMT/PRED28
N6AMT1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
29104
C21orf127 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LETARCNKVHIQPVITDLVGSHGIEAAWAGGRNGREVMDRFFPLVPDLLSPRGLFYLVTIKENNPEEILKIMKTKGLQGTTALSRQAGQETLSVLKFTKS
RUO
N6AMT1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications