missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human C21orf127 Partial ORF (NP_877426, 87 a.a. - 186 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00029104-Q01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16199012

  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene belongs to the methyltransferase superfamily. Alternative splicing occurs at this locus and two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified. [provided by RefSeq]

Sequence: LETARCNKVHIQPVITDLVGSHGIEAAWAGGRNGREVMDRFFPLVPDLLSPRGLFYLVTIKENNPEEILKIMKTKGLQGTTALSRQAGQETLSVLKFTKS
Especificaciones

Especificaciones

NP_877426
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LETARCNKVHIQPVITDLVGSHGIEAAWAGGRNGREVMDRFFPLVPDLLSPRGLFYLVTIKENNPEEILKIMKTKGLQGTTALSRQAGQETLSVLKFTKS
RUO
N6AMT1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
29104
C21orf127 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C21orf127/HEMK2/MGC19995/MTQ2/N6AMT/PRED28
N6AMT1
Recombinant
wheat germ expression system
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales